Learn More
Nitrate de strontium, Puratronic™ , 99,9965 % (sur la base des métaux)
Code produit 11377047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377047 5 g -
15485965 25 g 25g
11387047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010879.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 10042-76-9 | N₂O₆Sr | 211,63 g/mol
Le Questionnaire de strontium est utilisé dans la production de poussées carboniques et dans les feu d’incendie. Il sert de colorant (rouge) dans la pyro pratiquée et est également utilisé comme oxydant en pyrotechnique. Il est mélangé à de l’acide glycolique et utilisé pour réduire la sensation d’irritation de la peau. Il est également utilisé dans les expériences d’électrophysiologie.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-76-9
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
CID PubChem 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Forme physique Poudre, conditionnée sous argon
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9965% (metals basis)
Nom IUPAC dinitrate de strontium
Poids de la formule 211.63
RUO– À des fins de recherche uniquement