Learn More
Nitrate de strontium, Puratronic™ , 99,9965 % (sur la base des métaux)
Description
Le Questionnaire de strontium est utilisé dans la production de poussées carboniques et dans les feu d’incendie. Il sert de colorant (rouge) dans la pyro pratiquée et est également utilisé comme oxydant en pyrotechnique. Il est mélangé à de l’acide glycolique et utilisé pour réduire la sensation d’irritation de la peau. Il est également utilisé dans les expériences d’électrophysiologie.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium nitrate |
| Point de fusion | 570°C |
| Forme physique | Poudre, conditionnée sous argon |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9965% (metals basis) |
| Densité | 2.99 g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. |
| Nom IUPAC | Dinitrate de strontium(2+) |
| Poids de la formule | 211.63 |
Sécurité et traitement
- Strontium nitrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium nitrate
RUO– À des fins de recherche uniquement