Learn More
Nitrate de strontium, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (complexométrique), Honeywell Fluka™
Code produit 15673480 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Conditionnement:
50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15673480 50 kg Boîte en carton 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15673480 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3163350KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Point de fusion 570°C (literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric)
CAS 10042-76-9
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Notes de pourcentage du dosage complexométrique
Formule moléculaire N2O6Sr
Formule linéaire Na2S2O3 · 5H2O
Numéro MDL MFCD00011248
Numéro UN UN1507
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
Nom IUPAC dinitrate de strontium
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
CID PubChem 24848
Poids de la formule 211.63
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.980 g/cm3