Learn More
Nitrate de strontium, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (complexométrique), Honeywell Fluka™
Code produit 15663480 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15663480 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15663480 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31633250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (complexométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Nitrate
CAS 10042-76-9
Quantité 250 g
Formule moléculaire N2O6Sr
Formule linéaire Sr(NO3)2
Numéro MDL MFCD00011248
Numéro UN 1507
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
Nom IUPAC dinitrate de strontium
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
CID PubChem 24848
Poids de la formule 211.63g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (complexometric)
Qualité ACS/certifié pur