Learn More
Ranélate de strontium, Mikromol™
Code produit 17964276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17964276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17964276 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3759.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ranélate de strontium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Ranelate
CAS 135459-87-9
Noms d’analytes ou de composants Strontium Ranelate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bivalos, Distrontium renelate, Protelos, Protos, S 12911, S 12911-2 Strontium ranelate, 5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2)
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
SMILES [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N
Nom IUPAC distroncio;5-[bis(carboxilatometil)amino]-3-(carboxilatometil)-4-cianotiofeno-2-carboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 513.49
Quantité 250 mg
Poids de la formule 513,7957 g/mol