Learn More
Solution de strontium pour ICP 10 g/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Sr |
| Concentration | 10±0.02 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | Sr |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantité | 100 mL |