Learn More
Solution de strontium pour ICP 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Sr |
| Concentration | 1±0.02 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | Sr |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Quantité | 500 mL |