Learn More
Solution de strontium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12976224 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12976224 500 mL Flacon 500mL
12966224 250 mL Flacon 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12976224 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 156 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.13€
    125.66€ / 500mL
    Économisez 6.47€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Sr
Concentration 1 ±0,002 g/L
Type Norme de spectrométrie de masse
Élément Sr
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 500 mL