Learn More
Solution de strontium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12977423 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12977423 100 mL Flacon 100mL
12967423 50 mL Flacon 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12977423 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 656 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    47.12€ / 100mL
    Économisez 17.18€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-24-6
Formule moléculaire Sr
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nom IUPAC strontium
SMILES [Sr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL