Learn More
Étalon de soufre pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Code produit 10777694 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10777694 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10777694 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLSR12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.64€
    159.39€ / 500mL
    Économisez 31.25€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sr1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-24-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Formule moléculaire Sr
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Solvent or Matrix 2% HCl
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
CID PubChem 5359327
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:33324
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLSR2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSR2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLSR1-2X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire