Learn More
Étalon de strontium pour ICP/MS, 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Product Code. 15236006 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Unit Size:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15236006 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15236006 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. CLSR21BY
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sr1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Strontium Standard
Note relative au nom ICP/MS
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-24-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Densité 1,01006 g/cm3 à 20 °C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Sr
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
CID PubChem 5359327
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:33324
Qualité Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire