Learn More
Norme de strontium : Sr à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17962696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962696 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962696 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSR5000A50G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de strontium : Sr à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium
CAS 7440-24-6
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Strontium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Sr
Concentration 5000 μg/g
Synonyme Sr
Formule InChI InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Quantité 50 g
Poids de la formule 87,906 g/mol