Learn More
Sulfate de strontium, Puratronic™, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397597
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11397597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012870.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7759-02-6
Formule moléculaire O4SSr
Poids moléculaire (g/mol) 183.68
Numéro MDL MFCD00036274
Clé InChI UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
CID PubChem 3084026
Nom IUPAC sulfate de strontium
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium sulfate
Point de fusion 1600°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SrSO4
Merck Index 14,8848
Poids de la formule 183.68
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Densité 3.960 g/mL