Learn More
Oxyde de titane et de strontium, 99 +% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341199 250 g 250g
11351199 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011399.30
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Utilisé dans l’électronique et dans l’isolation électrique
Strontium titanium oxide is used as a diamond stimulant and also used as a strontium-90 in radioisotope thermoelectric generators. It is used in the electronics and electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-59-2
Formule moléculaire O3SrTi
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00049554
Clé InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
CID PubChem 82899
Nom IUPAC oxo(dioxydo)titane de strontium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium titanium oxide
Point de fusion 2060°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.810 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water and most solvents.
Poids de la formule 183.51
Pourcentage de pureté ≥99%