Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 111, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Note relative au nom | Polished One Side |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Substrat |
| Quantité | 1 Ea. |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water and most solvents. |
| Odeur | Odorless |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?