Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Note relative au nom | Polished One Side |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Substrat |
| Quantité | 1 Ea. |
| Odeur | Odorless |