Learn More
(-)-Strychnine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-193826 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10511411
Marque: Thermo Scientific Acros 158950250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 57-24-9 | C21H22N2O2 | 334.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-24-9
Formule moléculaire C21H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 334.42
Numéro MDL MFCD00005941
Clé InChI QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
Synonyme strychnine, strychnidin-10-one, --strychnine, strychnin, 3h strychnine, unii-h9y79vd43j, sanaseed, estricnina, strychinos, strychnos
CID PubChem 441071
ChEBI CHEBI:28973
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindole[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one
SMILES O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1C1=CC=CC=C61
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Strychnine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 284.0°C to 286.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 8985
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chlororform and hot ethanol,insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 334.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Strychnine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.