Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Code produit. 12081602
Click to view available options
Capacité:
Articles plats
Barrettes de tubes de 0,2 ml
Cupule d’échantillon
Flacons de 12 mm
Flacons de 13 mm de diamètre
Tubes 50 ml
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml
Tubes de 17 mm de diamètre
Tubes de 20 mm de dia.
Tubes de 2 ml
Tubes de 30 mm de diamètre
Tubes/flacons de 10 mm de diamètre
Tubes/flacons de 13 mm de diamètre
Tubes/flacons de 16 mm de diamètre
Tubes/flacons de 24 mm de diamètre
Tubes/flacons de 26 mm de diamètre
Tubes/flacons de 6 mm de diamètre
No. of Places:
1
12
20
20 trous
30
5
6
8
80
Néant
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12081602
Marque: Cole-Parmer™ 3662066
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez un transfert de chaleur efficace grâce aux blocs en alliage d’aluminium anodisé. Les inserts en aluminium Techne™ Dri-Block offrent une excellente conductivité thermique.
  • La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
  • Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Capacité (impériale) 0.02 oz.
Description Puits coniques
Capacité (métrique) 0.5 mL
Capacité Tubes de 0,5 ml
Matériau Aluminium anodisé
No. of Places 30
Type Insert Dri-Block™
Comprend Avec orifice pour thermomètre
Dimension du tube 0,5 ml
Profondeur (impériale) du puits 1,06 po
Profondeur (métrique) du puits 27 mm