Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Click to view available options
Capacité:
Articles plats
Barrettes de tubes de 0,2 ml
Cupule d’échantillon
Flacons de 12 mm
Flacons de 13 mm de diamètre
Tubes 50 ml
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml
Tubes de 17 mm de diamètre
Tubes de 20 mm de dia.
Tubes de 2 ml
Tubes de 30 mm de diamètre
Tubes/flacons de 10 mm de diamètre
Tubes/flacons de 13 mm de diamètre
Tubes/flacons de 16 mm de diamètre
Tubes/flacons de 24 mm de diamètre
Tubes/flacons de 26 mm de diamètre
Tubes/flacons de 6 mm de diamètre
No. of Places:
1
12
20
20 trous
30
5
6
8
80
Néant
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
| Description | Puits à fond plat |
| Capacité | Cupule d’échantillon |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| No. of Places | 1 |
| Type | Insert Dri-Block™ |