Learn More
Cole-Parmer™ Jeu d’accessoires Stuart™
Code produit. 11311990
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateur à vortex SA8
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11311990
Marque: Cole-Parmer™ 0472907
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez et développez les performances de votre agitateur vortex
À utiliser avec l’agitateur à vortex à vitesse variable
Le kit contient :
  • 1Une nacelle en plastique pour plaque de microtitration standard
  • 1Un insert circulaire en mousse pour les béchers et les flacons (capacité jusqu’à 500 ml)
  • 1Un insert en mousse rectangulaire (pour 8 tubes de microcentrifugation de 0,2 ml, 8 x 0,5 ml et 16 x 1,5 ml)
  • 1 insert en mousse rectangulaire solide (blanc pour trous personnalisés)
Remarque : Le support de plaque de microtitration SA8/1 ne doit pas être utilisé à des vitesses supérieures à 800 tr/min.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Agitateur à vortex SA8