Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur pour porte-tubes multiples Stuart™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Supports d’agitateur rotateur de tubes Stuart™ SB2/SB3
Conditionnement:
1 pièce
Description
Peut être utilisé pour monter deux supports de tubes simultanément sur le rotateur de tubes SB2 ou SB3 Stuart™ . L’adaptateur se fixe facilement sans outils.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur |
| À utiliser avec (équipement) | Supports d’agitateur rotateur de tubes Stuart™ SB2/SB3 |