Learn More
Techne™ Oxyde d’aluminium pour bains de sable fluidisés
Code produit. 12054793
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Gamme Techne de bains fluidisés
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12054793
Marque: Techne™ 1620039
Renforcez les capacités de test ou gardez votre bain en bon état grâce à ces pièces et accessoires.
Spécification
Couleur Marron
À utiliser avec (équipement) Gamme Techne de bains fluidisés
Type Alundum
Matériau Oxyde d’aluminium fondu
Forme Bords angulaires, tranchants
Poids (métrique) 25 kg