Learn More
Cole-Parmer™ Distillateur d’eau en verre borosilicaté Stuart™ Aquatron
Code produit. p-8012882
Click to view available options
Débit de liquide en sortie:
4 L
8 L/h Distillation unique
Profondeur (métrique):
240 mm
410 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11466538
Marque: Cole-Parmer™ 9929405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’armoire de distillation de l’eau Stuart de la série WS-200 produit de l’eau distillée froide pour une utilisation immédiate.
  • Fonctionnement entièrement automatique
  • Sortie sans pyrogènes de haute pureté
  • Distillat à basse température
  • Fonctionne à partir de n’importe quelle source d’eau brute
  • Contrôle du niveau des réservoirs
  • Conversion simple en alimentation pré-traitée
  • Fourni avec le support de montage mural
  • Les fonctions de sécurité permettent un fonctionnement sans surveillance
  • Facile à nettoyer
Spécification
Type Distillateur d’eau
Débit de liquide en sortie 4 L
Alimentation électrique Environ 220/240 V, 50/60 Hz 3 kW
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Verre
Phase 1
Tension 240 V
Puissance 3 kW
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C à 35°C
Modèle A4000
Profondeur (impériale) 9,4 in
Profondeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 1.3 ft.
Hauteur (métrique) 410 mm
Largeur (impériale) 1.8 ft.
Largeur (métrique) 550 mm