Learn More
Cole-Parmer™ Compteur de colonies Stuart™
Code produit. 11983044
Click to view available options
Quantité:
1 par unité
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11983044
Marque: Cole-Parmer™ SC6PLUS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
2 graticules de Wolffhuegel et adaptateurs pour le centrage des boîtes
Enregistre le comptage cumulé sur l’affichage numérique avec une pression tactile de la pointe du feutre sur la boîte de Petri, confirmé par une tonalité sonore (peut être activée ou désactivée). Le compteur de colonies Stuart™ calcule la moyenne sur plusieurs plaques.
Une pression du marqueur sur la boîte de Petri permet d’enregistrer les comptages cumulés sur l’affichage numérique. L’enregistrement est confirmé par un signal sonore, qui peut être activé ou désactivé. La pression nécessaire à l’enregistrement d’un comptage peut être modulée en fonction de l’utilisateur. La fonction de calcul de la moyenne établit la moyenne de plusieurs plaques. Les résultats de comptage, ainsi que des statistiques utiles, comme l’écart type, peuvent être envoyés directement à l’imprimante ou sur un ordinateur, via le câble USB fourni. L’éclairage de la sous-platine au moyen de LED à faible consommation d’énergie permet une observation sans éblouissement. Le fond noir commutable améliore l’observation des colonies translucides et difficiles à voir. Fourni avec deux graticules de Wolffhuegel et adaptateurs pour le centrage des boîtes, qui facilitent l’utilisation de boîtes de 50 mm à 90 mm. Accessoires en option : sélection de loupes et une imprimante.
  • Comptage par pression tactile
  • Fonction de calcul de la moyenne
  • Éclairage LED blanc lumineux à faible consommation
  • Avec protection antimicrobienne BioCote
  • Confirmation sonore du comptage
  • Choix de la couleur du fond (clair ou foncé)
  • Connectivité à une imprimante ou un ordinateur
Spécification
Type de produit Compteur de colonies
Type d’affichage Rangée de LED blanches, affichage 3 chiffres
Quantité 1 par unité
comptage total Comptage de 0 à 999
Profondeur (métrique) 300mm
Hauteur (métrique) 140mm
Largeur (métrique) 310mm
Poids (métrique) 1,5kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension 90 à 240 V
Puissance 70 W
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Comprend 2 graticules de Wolffhuegel et adaptateurs pour le centrage des boîtes