Learn More
Cole-Parmer™ Disque Stuart™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour 12 tubes
Pour 30 tubes de 26 mm de diamètre
Pour 40 microtubes à centrifuger
Pour 63 tubes de 12mm de diamètre
Pour 63 tubes de diamètre : 16mm
Pour Glaser 20
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une fois que le support de tube est en place, les tubes peuvent être facilement glissés dans le support où ils seront maintenus en toute sécurité
- Les supports SB3/1, SB3/2 et SB3/3 offrent une action de bout en bout
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes à essai, tubes de sang |
| Dimension du tube | de 9 à 20 mm |
| Type de produit | Porte-tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Glaser 20 |
| Nbre de positions | 20 tubes |