Learn More
Cole-Parmer™ Disque Stuart™
Code produit. 12027144
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour 12 tubes
Pour 30 tubes de 26 mm de diamètre
Pour 40 microtubes à centrifuger
Pour 63 tubes de 12mm de diamètre
Pour 63 tubes de diamètre : 16mm
Pour Glaser 20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12027144
Marque: Cole-Parmer™ 0007713
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez une variété de tubes en place grâce à ces supports de tubes. Les disques Stuart™ peuvent être rapidement et facilement retirés et remplacés sans outils.
  • Une fois que le support de tube est en place, les tubes peuvent être facilement glissés dans le support où ils seront maintenus en toute sécurité
  • Les supports SB3/1, SB3/2 et SB3/3 offrent une action de bout en bout
Spécification
Capacité Tubes à centrifuger
Capacité de tube 12 x 50 ml
Type de produit Porte-tubes
À utiliser avec (équipement) Pour 12 tubes
Nbre de positions 12 tubes