Learn More
Cole-Parmer™ Tambour Stuart™
Click to view available options
Nbre de positions:
1
2
4
240
À utiliser avec (équipement):
Flacons de 120 mm de diamètre
Flacons de diamètre 120 mm
Microtubes à centrifuger de 1,5 ml
Pour deux flacons coniques de 250 ml/flacon de réactif
Pour porte-clips 19000
Conditionnement:
1 pièce
Description
Changez la capacité de votre rotateur avec ces tambours interchangeables.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tambour |
| À utiliser avec (application) | For changing your rotator's capacity |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de 120 mm de diamètre |
| Nbre de positions | 1 |