Learn More
Cole-Parmer™ Tambour Stuart™
Code produit. 11476538
Click to view available options
Nbre de positions:
1
2
4
240
À utiliser avec (équipement):
Flacons de 120 mm de diamètre
Flacons de diamètre 120 mm
Microtubes à centrifuger de 1,5 ml
Pour deux flacons coniques de 250 ml/flacon de réactif
Pour porte-clips 19000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11476538
Marque: Cole-Parmer™ 5160095
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez un tambour adapté à votre échantillon
Changez la capacité de votre rotateur avec ces tambours interchangeables.
Spécification
Type de produit Tambour avec porte-tubes à essai
À utiliser avec (application) For changing your rotator's capacity
À utiliser avec (équipement) Pour porte-clips 19000
Nbre de positions 4