Learn More
Cole-Parmer™ Bloc à bain sec Stuart™
Code produit. 12097204
Change view
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Numérique, double contrôle
Nbre de blocs:
2
3
Plage de températures (métrique):
+8 à 130°C
+8 à 200°C
50°C à 200°C
8 à 130°C
Température ambiante +8°C jusqu’à 130°C
Température ambiante +8°C jusqu’à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type de contrôleur Nbre de blocs Plage de températures (métrique) unitSize
12097204 Numérique 3 8 à 130°C 1 pièce
12087204 Analogique 2 Température ambiante +8°C jusqu’à 130°C 1 pièce
11476568 Numérique 2 +8 à 130°C 1 pièce
11486568 Numérique 2 Température ambiante +8°C jusqu’à 200°C 1 pièce
11496568 Numérique 3 +8 à 200°C 1 pièce
11406578 Numérique 2 +8 à 130°C -
11920925 Numérique, double contrôle 2 50°C à 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 12097204 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3661013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Livré complet avec un outil d’extraction pour blocs. Le bloc pour bains à sec Stuart™ offre des températures uniformes et stables et fonctionne à des températures allant jusqu’à 130°C.
Conçu pour chauffer avec précision des tubes à essai, microtubes à centrifuger, cuvettes et plaques de microtitration.
  • Choix de la température maximale : 130°C ou 200°C
  • Réglage et affichage numériques
  • Températures uniformes et stables
Lumineux et simple à lire, l’écran LED permet de paramétrer très facilement la température requise et de suivre avec précision la température réelle.
  • Excellentes stabilité et uniformité de la température maintenues via des commandes électroniques sensibles.
  • Atteint la température de 100°C en moins de 12 minutes.
Fourni avec un outil d’extraction de blocs, mais les blocs en aluminium doivent être commandés séparément.
Spécification
Type de contrôleur Numérique
Capacité Heating Blocks
Matériau Métal
No. of Places 3 blocs
Type de bouchon UK
Plage de températures (métrique) 8 à 130°C
Type Bloc à bain sec
Nbre de blocs 3
Stabilité de la température À 37°C ±0.1°C
Uniformité de la température Dans le bloc à 37°C ± 0.1°C ; dans le bloc à 130°C ± 1°C
Largeur (impériale) 12.2 in.
Largeur (métrique) 310 mm
Hauteur (impériale) 4.5 in.
Hauteur (métrique) 115 mm
Profondeur (impériale) 11 in.
Profondeur (métrique) 280 mm
Poids (métrique) 3.2 kg
Tension 230 V
Puissance 450 W
Fréquence 50 Hz