Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur de flacons Stuart™
Code produit. 11496528
Click to view available options
Orbite:
1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11496528
Marque: Cole-Parmer™ SF1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Crée une agitation vigoureuse en simulant une agitation manuelle. L’agitateur de flacon Stuart™ est particulièrement utile pour les agitations prolongées puisqu’il peut fonctionner en continu sans s’épuiser !
Crée une agitation vigoureuse en simulant une agitation manuelle. Il est particulièrement utile pour les applications nécessitant une agitation prolongée car il peut fonctionner en continu sans s’épuiser.
  • Structure robuste, montée sur quatre pieds en caoutchouc pour absorber les vibrations et éviter tout mouvement non souhaité sur la paillasse.
  • Le minuteur analogique peut être réglé de 10 à 60 minutes avec un déclenchement manuel.
  • Le contrôle par rétroaction électronique assure une vitesse constante quelle que soit la charge.
  • Capable de contenir jusqu’à huit bouteilles ou flacons d’une capacité maximale de 500 ml.
  • Action d’agitation vigoureuse
  • Fonctionnement programmé ou en continu
  • Construction robuste Idéale pour les extractions
  • Fourni avec deux bras latéraux, huit pinces et clé Allen.
Spécification
Orbite 1,5 mm
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Vitesse de rotation 80 à 800 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 50 W
Type de produit Agitateur
Hauteur (métrique) 240 mm
Largeur (métrique) 780
Poids (métrique) 8,3 Kg
Modèle SF1
Plage de durée 10 à 60 minutes avec déclenchement manuel