Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur de gélification
Click to view available options
Incréments:
1/10 min
1 min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 2 modèles numériques disponibles ; 1 opm et 10 opm (oscillation par min)
- Fourni avec 1 x piston réutilisable en acier inox (22 mm de diamètre)
- S’arrête automatiquement lorsque la gélification se produit
- Boutons-poussoirs faciles à utiliser avec écran LED lumineux
- Les pistons en acier inox sont amovibles pour faciliter le nettoyage
- Des pistons jetables en verre sont disponibles
- Des récipients d’échantillons en aluminium avec bouchons à vis sont disponibles
- Garantie de 3 ans
- Peut être monté sur un support pour statif pour faciliter l’utilisation
- Le support et la pince pour statif ne sont pas fournis avec le minuteur de gélification
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur de gélification |
| Plage de durée | Oui |
| Alarms | Sonore / visuelle |
| Précision | ±2% |
| Résolution | 0.1 min. |
| Affichage | LED |
| Incréments | 1/10 min |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 94 x 69 x 119 mm |
| Longueur (impériale) | 3.7 in. |
| Afficher plus |