Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur de gélification
Code produit. p-8012895
Click to view available options
Incréments:
1/10 min
1 min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11503839
Marque: Cole-Parmer™ 9893043
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez la transition du liquide au solide pendant la polymérisation avec ces minuteurs de gélification. Les minuteurs de gélification Techne™ sont idéals pour une mesure précise et un contrôle de qualité pour la gélification d’échantillons à base de résine ou d’adhésif en laboratoire.
  • 2 modèles numériques disponibles ; 1 opm et 10 opm (oscillation par min)
  • Fourni avec 1 x piston réutilisable en acier inox (22 mm de diamètre)
  • S’arrête automatiquement lorsque la gélification se produit
  • Boutons-poussoirs faciles à utiliser avec écran LED lumineux
  • Les pistons en acier inox sont amovibles pour faciliter le nettoyage
  • Des pistons jetables en verre sont disponibles
  • Des récipients d’échantillons en aluminium avec bouchons à vis sont disponibles
  • Garantie de 3 ans
  • Peut être monté sur un support pour statif pour faciliter l’utilisation
  • Le support et la pince pour statif ne sont pas fournis avec le minuteur de gélification
Spécification
Type de produit Minuteur de gélification
Plage de durée Oui
Alarms Sonore / visuelle
Précision ±2%
Résolution 1 min.
Affichage LED
Incréments 1 min
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 94 x 69 x 119 mm
Longueur (impériale) 3.7 in.
Longueur (métrique) 94 mm
Hauteur (impériale) 4.7 in.
Hauteur (métrique) 119 mm