Learn More
Cole-Parmer™ Tubes de détermination du point de fusion en verre Stuart™
Testez simultanément deux échantillons grâce à ce tube. Les tubes pour point de fusion en verre Stuart™ sont conçus spécialement pour un fonctionnement simple et sûr, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans le cadre éducatif.
26.03€ - 751.06€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | SMP10 and SMP20 Digital Melting Point Apparatus |
---|---|
Quantité d’emballage | 100 Pk. |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12078523
|
Cole-Parmer™
03013-65 |
Tubes de fusion en verre fermés |
49.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12058523
|
Cole-Parmer™
03013-64 |
Tubes de fusion en verre, une extrémité ouverte |
28.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12048523
|
Cole-Parmer™
03013-63 |
Tubes de fusion en verre à extrémité ouverte |
26.03€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11933739
|
Cole-Parmer™
03012-99 |
Imprimante externe |
751.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12068523
|
Cole-Parmer™
03013-62 |
Thermomètre de rechange |
64.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubes en verre
- Pour appareil de détermination du point de fusion numérique SMP10 et SMP20
- Idéal pour une utilisation pédagogique
- Disponibles par boîtes de 100
Spécification
SMP10 and SMP20 Digital Melting Point Apparatus | |
100 Pk. |