Learn More
Techne™ Insert Dri-Block en aluminium anodisé lisse
Click to view available options
Largeur (métrique):
75 mm
225 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Éléments chauffants Dri-Block Techne |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Bloc |
| Largeur (impériale) | 3 in. |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Hauteur (impériale) | 2 in. |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Profondeur (métrique) | 95 mm |
| Poids (métrique) | 0,01 kg |