Learn More
Cole-Parmer™ Plateforme Stuart™
Code produit. 11456608
Click to view available options
Dimensions (L x l):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11456608
Marque: Cole-Parmer™ 5170098
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accueille les flacons Erlenmeyer ou les bouteilles à l’aide de barres de fixation en caoutchouc. Les plateformes Stuart™ avec système de nacelle flexible permettent d’utiliser différentes combinaisons de récipients, offrant une polyvalence maximale. À utiliser avec les agitateurs orbitaux Stuart™ (SSL1, SSM1)
  • À utiliser avec les agitateurs orbitaux Stuart™ (SSL1, SSM1)
  • Accueille les flacons Erlenmeyer ou les bouteilles à l’aide de barres de fixation en caoutchouc.
  • Le système de nacelle flexible a l’avantage de permettre l’utilisation de différentes combinaisons de récipients offrant ainsi une polyvalence maximale.
Spécification
Type de produit Plateforme
Dimensions (L x l) 340 x 300 mm
À utiliser avec (application) Pour SGM-250-030K grand format
À utiliser avec (équipement) Agitateurs orbitaux Sutart™ SSM1, SSL1