Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur de plaque chauffante numérique (mandarine) Premium StuartTM, température ambiante à 325°C, aluminium
Code produit. 16311806
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16311806
Marque: Cole-Parmer™ SP152T
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage d’agitation : 50 à 2000 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 6 x 6 po
  • Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
  • Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
  • Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Description Tangerine
Comprend 2 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm), sonde de température revêtue de PTFE, cordon d’alimentation avec fiche
Matériau du corps Métal à revêtement en poudre tangerine
Alimentation électrique 230 VCA, 50/60 Hz
Type de contrôleur Numérique
Longueur (impériale) 11,813 in
Dimensions 6 x 6 in
Hauteur (métrique) 9,3 cm
max. (métrique) Température ambiente à 325°C
Hauteur (impériale) 3 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 18 cm
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 7 in
Puissance 700 W
Type Agitateur
Forme Carré
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 50 à 2 000 tr/min