Learn More
Cole-Parmer™ Distributeurs en polypropylène Stuart™ Pressmatic
Code produit. 12060892
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 60 ml
2 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12060892
Marque: Cole-Parmer™ 1011276
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Précision < 0,7%
Type de produit Distributeur
Matériau PP
Volume (métrique) 2 à 10 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon
Incréments 0,25 mL