Learn More
Cole-Parmer™ Distributeurs en polypropylène Stuart™ Pressmatic
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 60 ml
2 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Précision | < 0,7% |
| Type de produit | Distributeur |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) | 2 à 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Incréments | 0,25 mL |