Learn More
Techne™ Bain réfrigéré RB-22A, 22, l,-30 à 100°C ; 230 V50/60 Hz
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réfrigération intégrée pour un refroidissement efficace
- La structure robuste en acier inoxydable facilite le nettoyage
Spécification
Spécification
| Puissance de refroidissement | 20°C à 240W, 0°C à 240W, -10°C à 220W |
| Gamme de températures | de 30°C à 100°C |
| Caractéristiques | Bain à circulation avec unité de réfrigération intégrée, Plage de température de -35°C à +100°C, Construction robuste en acier inoxydable, Trois modèles de bain réfrigéré disponibles : 7, 12, 22 litres, Garantie de 3 ans. |
| Modèle | RB-22A |
| Garantie | 3 ans |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |