Learn More
Cole-Parmer™ Régulateur de température Stuart™ SCT1
Click to view available options
Précision:
±0,5°°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Régulation précise de la température des liquides
- Adaptateur de ballon et support de sonde intégrés
- Sonde de température amovible
- Écran LED lumineux et facile à lire
- Compact et léger
- Gamme complète d’accessoires
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,5°°C |
| Hauteur (métrique) | 123 mm |
| Largeur (métrique) | 90 mm |
| Modèle | SCT1 |
| Types de capteur | PT100 |