Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur incubateur Stuart™ SI600C
Code produit. 15188334
Click to view available options
Vitesse de rotation:
30 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15188334
Marque: Cole-Parmer™ 7952022
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cet agitateur pour les applications à basse température telles que l’expression des protéines à base cellulaire. Les agitateurs incubateurs Stuart™ SI600C sont également parfaits pour les procédures de culture cellulaire, en particulier les applications de culture en suspension.
  • Lorsqu’il est combiné au refroidisseur de circulation SRC4 (ou à un refroidisseur de circulation équivalent), le SI600C peut fonctionner à des températures aussi basse que 15°C sous la température ambiante (min 5°C)
  • Suffisamment compact pour être placé sur la paillasse de laboratoire
  • Mouvement d’agitation orbital, réglable entre 30 et 300 tr/min avec un démarrage en douceur
  • La vitesse d’agitation est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique
  • Minuteur numérique polyvalent pouvant être réglé de 1 seconde à 9 jours
  • Les fenêtres en acrylique fumé dans la porte et les deux côtés permettent une visibilité facile des échantillons, toutes les fenêtres de visualisation sont à double vitrage pour empêcher l’accumulation de condensation en cas d’utilisation sous la température ambiante
  • La température est réglée via un écran LED lumineux séparé, le contrôle de l’encodeur garantit que la température peut être réglée rapidement entre la température ambiante moins 15°C (min. 5°C) et 60°C.
  • La circulation d’air forcée assure un chauffage ou un refroidissement uniforme de la charge
  • Le système de serrage polyvalent fixe la plupart des tailles et mélanges de flacons jusqu’à 2 L
  • Taille 115 L disponible
  • Affichage numérique de la température et de la vitesse
  • Minuteur intégré
  • Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
  • Racks pour tubes accessoires à angle réglable, avec système de couplage Magnalock disponible
  • Raccordement activé pour la mesure de la température extérieure
Spécification
Orbite 16 mm
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 60°C
Capacité de tube 115 L
Type de produit Incubateur à agitation
Plage de températures (impériale) 140°F
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 18.25 in.
Profondeur (métrique) 46.5 cm
Hauteur (impériale) 15.5 in.
Hauteur (métrique) 39.5 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 20.875 in.
Longueur (métrique) de la plateforme 52.6 cm
Largeur (impériale) 24.5 in.
Largeur (impériale) de la plateforme 15.75 in.
Largeur (métrique) 62.3 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 39 cm
À utiliser avec (application) Pour la culture cellulaire
Comprend Serpentin de refroidissement
Plage de durée 1 sec à 9 jours
Garantie et services 3 Year
Réfrigéré Yes