Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur magnétique portatif Stuart™
Code produit. 11466518
Change view
Click to view available options
Capacité:
1,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
11466518 1,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11466518 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Atteint des vitesses variables jusqu’à 1300 tr/min. Alimenté par des piles de longue durée ou une alimentation secteur, l’agitateur magnétique portatif Stuart™ est robuste, compact et léger et peut être utilisé presque partout.
Alimentée par des piles de longue durée ou une alimentation secteur, cette petite unité robuste peut être utilisée presque n’importe où.
  • Solide, compact et léger
  • Vitesse variable jusqu’à 1300 tr/min
  • Idéal pour une utilisation à l’intérieur des incubateurs, des boîtes à gants ou sur le terrain.
  • Logé dans un boîtier ABS solide résistant aux produits chimiques et fourni avec des piles.
Spécification
Vitesse 1 300 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure ABS
Capacité 1,5 L
Affichage None
Forme Carré
Tension 230 V
Dimensions (L x l x H) 70 x 150 x 160 mm (H x l x P)
Hauteur (impériale) 2.8 in.
Hauteur (métrique) 70 mm
Longueur (impériale) 6.3 in.
Longueur (métrique) 16 cm
Largeur (impériale) 5.9 in.
Largeur (métrique) 150 mm
Alimentation électrique 4 piles alcalines ou 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Garantie et services 3 Year
Comprend Batteries
Modèle SM27
Type Agitateur magnétique portatif
Poids (impériale) 2.9 lb.
Poids (métrique) 1,3 kg