Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur giratoire 3D Stuart™
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 70 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réalise un mouvement giratoire 3D, idéal pour les agitations peu moussantes, les extractions d’ADN et les procédures de coloration et de décoloration. L’angle d’inclinaison peut être déplacé manuellement dans n’importe quelle position pour optimiser le mélange des récipients. La sélection numérique de la vitesse et du temps offre des conditions précises et reproductibles. Les paramètres sont contrôlés via un bouton encodeur facile d’utilisation qui apparaît sur l’affichage LED lumineux.
- Unité peu encombrante ou de laboratoire
- Contrôle numérique de la vitesse et minuterie intégrée
- Comprend un tapis antidérapant qui maintient les récipients à fond plat en place pendant le mélange.
- Système à niveaux disponible en option pour augmenter la capacité
Spécification
Spécification
| Angle d’oscillation | 3 à 12° |
| Capacité de charge (métrique) | 10 kg |
| Vitesse de rotation | 5 à 70 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 40°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 420 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 420 x 360 x 170 mm |
| Hauteur (métrique) | 170mm |
| Afficher plus |