Learn More
AMPri Gants noirs en nitrile style
Description
- Fabricant : AMPri
- Gants de chirurgien en nitrile haut de gamme de la marque Style by AMPri
- Les gants sont en nitrile
- Cet objet est non poudré
- Revêtement : chloré à l’intérieur
- Ces gants d’examen en nitrile n’ont pas de longueur supplémentaire (longueur : 240 mm)
- Gants noirs en nitrile à usage unique
- Ajustement : ambidextre
- Qualité premium fiable
- Produit jetable conventionnel
- Classe de dispositifs médicaux : MD classe I
- Stérilité : non stérile
- Normes respectées : EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4
- Gants en nitrile avec protection chimique de type b
- Les gants de chirurgien nitrile conviennent aux aliments alcoolisés, acides, secs et aqueux
- Protection contre les micro-organismes : virus, bactéries et champignons
- Gants en nitrile destinés à être utilisés dans les autorités gouvernementales, l’éducation, la dentisterie, l’industrie, les services corporels, les hôpitaux, la restauration et d’autres médicaments.
- NQA 1,5
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Show More |