Learn More
Styrène 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322072 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322072 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010506ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene
CAS 100-42-5
Noms d’analytes ou de composants Styrene
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C8 H8
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Styrene
Formule InChI InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=Cc1ccccc1
Nom IUPAC styrène
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 104,0626 g/mol