Learn More
Brannan™ Thermomètre mural en styrène
Code produit. 13152201
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13152201
Marque: Brannan™ 14/433/3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le thermomètre mural en styrène Brannan™ est grand avec une graduation noire en gras et convient à une utilisation en intérieure et en extérieure.
  • Grand (380 mm)
  • Thermomètre mural
  • Graduation noire en gras
  • Utilisation en intérieur ou en extérieur
  • Échelles Celsius et Faherenheit
Spécification
Matériau Styrène
Poids (métrique) 74 g
Type de produit Thermomètre mural
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Précision ±1,0°C