Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les tissus
Code produit. 12351403 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
115 ml
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 12351403
Marque: Thermo Scientific™ 87790
Kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les tissus
Le kit de fractionnement de protéines infracellulaires Thermo Scientific pour tissus comprend tous les réactifs et tamis tissulaires nécessaires pour effectuer le fractionnement cellulaire et l’enrichissement de protéines à partir de cinq compartiments cellulaires différents en 2 heures.
Caractéristiques du kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les tissus :
  • Formulations et protocoles optimisés— spécifiques au fractionnement des tissus
  • Complet —permet d’obtenir des fractions protéiques cytoplasmiques, membranaires, nucléaires et solubles, liées à la chromatine et cytosquelettiques à partir d’un seul kit
  • Économie de temps—fractions protéiques fonctionnelles de textractus sans ultracentrifugation en 2 heures environ
  • Pratique—le tamis de tissus unique permet l’élimination rapide des débris de tissus
  • Compatible—utilisez des extraits pour les applications en aval, comme les dosages protéiques, le transfert Western, l’analyse de mobilité électrophorétique, les dosages d’activités enzymatiques et rapporteur-gène.
  • Versatile—extrayez les protéines de différents types de tissus, comme le foie, le cœur, le cerveau, les reins, les poumons et la rate
    Applications :
  • Obtenez des protéines cytoplasmiques, nucléaires solubles, liées à la chromatine, membranaires et cytosquelettiques à partir du même échantillon de tissus
  • Profilez l’état de la maladie par rapport aux tissus normaux pour les protéines du cytoplasme, du noyau, de la membrane et du cytosquelette
  • Étudiez la translocation de protéines dans les tissus
    Le kit de fractionnement de protéines subcellulaires pour tissus comprend un tamis de tissus 250μM unique pour faciliter la séparation rapide de la suspension cellulaire des débris de tissus après homogénéisation. Les réactifs optimisés permettent l’extraction ultérieure par étapes de protéines cytoplasmiques, membranaires, solubles dans le nucléaire, liées à la chromatine et cytosquelettiques des cellules récupérées avec moins de 15 % de contamination croisée.
    Le kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les tissus contient quatre tampons d’extraction, des tamis tissulaires, une nucléase stabilisée et le cocktail inhibiteur de protéase Thermo Scientific Halt. Chaque kit dispose de réactifs et de tamis de tissus suffisants pour traiter et fractionner 25 échantillons de tissus jusqu’à 200 mg chacun. Le tissu est homogénéisé dans le premier réactif, ce qui provoque une perméabilisation sélective de la membrane, libérant ainsi le contenu cytoplasmique soluble. Cet homogénat est transféré à un tamis pour éliminer les débris de tissus en excès. Le deuxième réactif dissout le plasma, la mitochondrie et les membranes ER-golgi mais ne solubilise pas les membranes nucléaires. Après la récupération du noyau intact par centrifugation, un troisième réactif produit l’extrait nucléaire soluble. Une extraction nucléaire supplémentaire avec la nucléase micrococcale est réalisée pour relâcher les nucléoprotéines liées à la chromatine. Le culot insoluble récupéré est ensuite extrait avec le réactif final pour isoler les protéines cytosquelettiques.
    Autres données sur le produit
  • Fractionnement des protéines subcellulaires à partir d’échantillons de tissus
    Produits associés
    Kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les cellules mises en culture
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Incolore
    Formule Liquide
    Description Kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les tissus, 115 ml, incolore, liquide, sans odeur, gamme de pH 7,4-7,6, soluble dans l’eau chaude et froide, stocker à –20°C, purification et isolement des protéines, étude de la translocation des protéines dans les tissus
    Type de produit Kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les tissus
    Odeur Inodore
    Solubilité Eau froide, eau chaude
    Contenu et stockage -20°C
    Forme Kit, liquide
    À utiliser avec (application) Biologie des protéines, purification et isolement des protéines, fractionnement et lyse cellulaires, fractionnement subcellulaire
    Quantité 115 ml
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • Subcellular Protein Fractionation Kit for Tissues
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
    Mention de danger
    • H315-Provoque une irritation cutanée.
    • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
    Conseils de prudence
    • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contient: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride