Learn More
Acide subérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441718 2500 g 2500g
11421718 100 g 100g
11431718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13963.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Suberic acid is used in drug synthesis and in the production of plastics. It is also used in the preparation of reduction-sensitive micelles, which affects their cellular uptake. Further, it is used in the delivery of anticancer drugs. In addition, it is used in the fluorescent detection of amidinium-carboxylate and amidinium formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide subérique est utilisé dans la synthèse de médicaments et dans la production de plastiques. Il est également utilisé dans la préparation de micelles sensibles à la réduction, qui affecte leur absorption cellulaire. De plus, il est utilisé dans la livraison de médicaments anticancéreux. De plus, il est utilisé dans la détection fluorescente de l’amidinium-carboxylate et la formation d’amidinium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-48-6
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00004428
Clé InChI TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
CID PubChem 10457
ChEBI CHEBI:9300
Nom IUPAC Acide octanedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suberic acid
Point de fusion 141°C to 144°C
Point d’ébullition 230°C (15 mmHg)
Point d’éclair 203°C (397°F)
Quantité 2500 g
Beilstein 1210161
Merck Index 14,8862
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in ether. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%