Learn More
Memmert Subframe height 130mm (only with corresponding stacking set) for ICO240med
Marque:  Memmert ICO240medB33509
Subframe height 130mm (only with corresponding stacking set) for ICO240med
Code produit. 16326867
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    387.00€ / 1 pièce
    Économisez 39.00€
    9% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 19-03-2026