Learn More
Acide succinamique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10562941 100 g Flacon en verre 100g
10552941 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10562941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158731000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 638-32-4 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-32-4
Formule moléculaire C4H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 117.10
Numéro MDL MFCD00008041
Clé InChI JDVPQXZIJDEHAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinamic acid, butanoic acid, 4-amino-4-oxo, succinic acid monoamide, 3-carbamoylpropanoic acid, succinamidic acid, acmc-1b64y, 3-c-hydroxycarbonimidoyl propanoic acid
CID PubChem 12522
ChEBI CHEBI:50398
Nom IUPAC Acide 4-amino-4-oxobutanoïque
SMILES NC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinamic acid
Note relative au nom 97%
Point de fusion 153°C to 157°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 614
Poids de la formule 117.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines